Pinces pour tuyaux, POM
Fournisseur: SEMADENI
2492
SEMA2492EA 117 EUR InStock
SEMA2492
Pinces pour tuyaux, POM
Pinces Clips pour tubes
En polyacétal (POM), bleu. Convient aux cathéters, tubes et tuyaux d'un diamètre pouvant atteindre jusqu'à 10 mm.
  • Solide et stérilisable
  • Ouverture et fermeture rapides et faciles
  • Résistance thermique jusqu'à 130 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité