Polyurethane tubings, transparent
Fournisseur: SEMADENI
2591
SEMA2591EA 15.5 EUR InStock
SEMA2591
Polyurethane tubings, transparent
Tuyaux Transfer Tubing
Made of PU.
  • High mechanical strength
  • Resistant to dilute acids and alkaline solutions
Suitable for pressure lines, clean-up and analysis.
Operating temperature range −50 to 80 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité