Wire basket, rectangular
Fournisseur: SEMADENI
2659
SEMA2659EA 38.6 EUR InStock
SEMA2659
Wire basket, rectangular
Paniers Paniers en maille d'acier
Made of PP, anthracite.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Space-saving stackable
  • With stable, foldable plastic support bracket with locking in vertical position
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité