Storage and Transport Boxes
Fournisseur: SEMADENI
2719
SEMA2719EA 78.9 EUR InStock
SEMA2719
Storage and Transport Boxes
Boîtes Boîtes de rangement
Boxes, made of PP, have a solid design and are stackable.
  • Standardized on pallet mass
  • With reinforcing ribs on the side
  • Containers with a height of 235 mm or more are not suitable for liquids
  • Covers for mounting without the device for locking or snapping
Informations de commande: Lids have to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité