Jars with overlapping lid
Fournisseur: SEMADENI
3010
SEMA3010EA 32.1 EUR InStock
SEMA3010
Jars with overlapping lid
Pots Pots à usage général
Jars, made of PP, with overlapping lid.
  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité