Spatulas, disposable
Fournisseur: SEMADENI
3339
SEMA3339EA 34.2 EUR InStock
SEMA3339
Spatulas, disposable
Spatules
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité