Plateaux, multi-usages, en PP
Fournisseur: SEMADENI
3618
SEMA3618EA 89.1 EUR InStock
SEMA3618
Plateaux, multi-usages, en PP
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PP, blancs.
  • Stables, durables, incassables
  • Résistance à une température de –20 à +130 °C
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
Plateaux multi-usages. Adaptés à une utilisation comme plateau avec des substances agressives, pour la stérilisation et le développement photographique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité