Safety Container
Fournisseur: SEMADENI
3651
SEMA3651EA 298 EUR InStock
SEMA3651
Safety Container
Portoirs Portoirs pour flacons
Safety container made of PC, with hermetically sealed lid and stainless steel mounting bracket.
  • Robust design
  • Avoid direct contact with solvents, strong acids, and alkaline solutions
Ideal for the safe storage and transport of test tube racks and small vessels with bacteriological and hazardous substance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité