Microwave Boxes
Fournisseur: SEMADENI
3736
SEMA3736EA 12.2 EUR InStock
SEMA3736
Microwave Boxes
Boîtes Boîtes de rangement
PP, translucent, with red lid.
  • Suitable for freezing down to –40 °C
  • With small, closable vent in the lid for pressure equalisation when heated
  • Excellent chemical resistance, temperature resistance up to +110 °C
  • Approved for food contact
From particularly microwave permeable plastic, machine washable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité