Laboratory trays
Fournisseur: SEMADENI
4065
SEMA4065EA 202 EUR InStock
SEMA4065
Laboratory trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Trays made of white co-polyester.
  • Stable
  • Temperature resistant from −40 to +220 °C
  • Suitable for use as a sterilisation or microwave tray
With rounded corners and smooth surfaces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité