Shipping tubes, with screw cap
Fournisseur: SEMADENI
6115
SEMA6115EA 66.7 EUR InStock
SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Tubes Tubes à essais
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité