Catheter syringes
Fournisseur: SEMADENI
6188
SEMA6188EA 212 EUR InStock
SEMA6188
Catheter syringes
Seringues Seringues médicales
These catheter syringes have a PP barrel with silicone rubber piston.
  • Can be uesd as suction and irrigation syringes
  • Also used in technical purposes for pastes, glues and more
These syringes are gas sterilisable.
Conditionnement: Individually packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité