Sample cups
Fournisseur: SEMADENI
6203
SEMA6203EA 398 EUR InStock
SEMA6203
Sample cups
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP, translucent, with HDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • With graduation up to 100 ml
  • Tightly sealing HDPE screw top (not autoclavable)
  • Large labelling area
Ideal for hygienic and odorless urine sample handling.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité