Cryoboxes, with Divider
Fournisseur: SEMADENI
6346
SEMA6346EA 29.7 EUR InStock
SEMA6346
Cryoboxes, with Divider
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryoboxes, cardboard, white plastic coating, with carboard lid and integrated grid, for storage of cryogenic tubes.
  • Ambient temperature range from −196 °C to +121 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité