Storage Boxes with Lid
Fournisseur: SEMADENI
7251
SEMA7251EA 9.7 EUR InStock
SEMA7251
Storage Boxes with Lid
Boîtes Boîtes de rangement
These fresh storage boxes made of polypropylene (PP) are dimensionally stable.
  • With hermetically closing blue snap-lid made of soft polythene (PE-LD)
  • Can be used for temperatures from −40 to +85 °C
  • Dishwasher and microwave resistant
  • Approved for food contact
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité