Cuvette blue 1,5 lt- PP. Bleue-transparente. Particulirement solide. Polyvalente fond plat. Gamme de tempratures dutilisation comprise entre -40C et +80C. Peut tre utilise dans une machine laver la vaisselle et un four micro-ondes. Appro 1 * 1 Pce
Fournisseur: SEMADENI
Cuvette blue 1,5 lt- PP. Bleue-transparente. Particulirement solide. Polyvalente fond plat. Gamme de tempratures dutilisation comprise entre -40C et +80C. Peut tre utilise dans une machine laver la vaisselle et un four micro-ondes. Appro 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cuvette blue 1,5 lt- PP. Bleue-transparente. Particulièrement solide. Polyvalente à fond plat. Gamme de températures d’utilisation comprise entre -40ºC et +80ºC. Peut être utilisée dans une machine à laver la vaisselle et un four à micro-ondes. Appro 1 * 1 Pce SEMA7392 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou