Securibox Containers, Round, PP
Fournisseur: SEMADENI
7699
SEMA7699EA 0 EUR InStock
SEMA7699
Securibox Containers, Round, PP
Boîtes Boîtes de rangement
Universal containers with snap-on closure system and tamper-evident seal.
Comprehensive container system from 17 ml to 1,8 L, comprising a white container (PP) and white snap-on closure (PE-LD) with warranty ring. The ring is easy to open. The containers can be filled quickly and easily, and also allow for quick and easy fully automated filling. Securibox can easily be resealed at any time.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité