Analogue input module, module for AiroSensor X ER 20-20-43 with 4 - 20 mA input
Fournisseur: SenseAnywhere
0096647495002
SENA0096647495002EA 70 EUR InStock
SENA0096647495002
Analogue input module, module for AiroSensor X ER 20-20-43 with 4 - 20 mA input
Enregistreurs de données
The SenseAnywhere 4 - 20 mA input module is a smart piece of technology that enables digital measurements for all analogue products with a 4 - 20 mA output, an industry standard. The Input Module offers limitless possibilities, as all analogue equipment with a 4 - 20 mA output can be monitored digitally with high accuracy, allowing for the measurement of CO₂, air density and the number of dust particles in cleanrooms, among other things.
  • Input module offers limitless possibilities
When the 4 - 20 mA Input Module is connected to a third-party sensor,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité