Wireless temperature data logger AiroSensor X ER 20-20-41
Fournisseur: SenseAnywhere
0630125977552
SENA0630125977552EA 0 EUR InStock
SENA0630125977552
Wireless temperature data logger AiroSensor X ER 20-20-41
Enregistreurs de données
SenseAnywhere wireless protocol with automatic service discovery and seamless roaming.
  • Wireless frequency: ISM Band, 868 MHz (ITU Region 1)
  • Long term stability ≤ 0,01 °C /year
  • Casing material device PC-ABS
Can be connected to the magnetic door contact set to monitor open doors in freezers and refrigerators.
Colour: orange.
Attention: Please note: do not disconnect the connector at temperatures below −25 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité