Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acridine orange (hemizinc salt)

Fournisseur: Serva
Danger

10665.02
SERA10665.02EA 0 EUR InStock
SERA10665.02
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)


Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081043
Numéro CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité