Adénosine
Fournisseur: Serva
10770.02
SERA10770.02EA 0 EUR InStock
SERA10770.02
Adénosine
Adenosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité