Ribitol
Fournisseur: Serva
10950.02
SERA10950.02EA 0 EUR InStock
SERA10950.02
Ribitol
Adonitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD00064291
Numéro CAS: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité