Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)

Fournisseur: Serva
Danger

11310.01
SERA11310.01EA 0 EUR InStock
SERA11310.01
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)


Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité