Acide 4-aminobenzoïque
Fournisseur: Serva
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
12400.01
SERA12400.01EA 0 EUR InStock
SERA12400.01
Acide 4-aminobenzoïque
Acide 4-aminobenzoïque
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Point d'ébullition: 340
Point de fusion: 188
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité