Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-aminocaproïque

Fournisseur: Serva
Attention

12548.03
SERA12548.03EA 0 EUR InStock
SERA12548.03
Acide 6-aminocaproïque
Acide 6-aminocaproïque


Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Point d'éclair: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité