Benzéthonium chlorure
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Hyamine® 1622, N-Benzyl-N,N-dimethyl-2-(2-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy)ethoxy)ethanaminium chloride
14535.02
SERA14535.02EA 0 EUR InStock
SERA14535.02
Benzéthonium chlorure
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 250 g SERA14535.02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité