Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate dipotassium salt (BCIP-K)

Fournisseur: Serva
Synonyms: Phosphoric acid-mono-(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl) ester dipotassium salt

15257.01
SERA15257.01EA 0 EUR InStock
SERA15257.01
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate dipotassium salt (BCIP-K)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate dipotassium salt (BCIP-K)


Formule: C₈H₄BrClK₂NO₄P
MW: 402,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080893
Numéro CAS: 102185-49-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité