Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium hypochlorite

Fournisseur: Serva
Danger

15591.02
SERA15591.02EA 0 EUR InStock
SERA15591.02
Calcium hypochlorite
Calcium hypochlorite


Formule: CaCl₂O₂
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
Merck Index: 13,02111
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité