Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholestérol

Fournisseur: Serva

17101.01 17101.02
SERA17101.01EA 0 EUR InStock
SERA17101.01 SERA17101.02
Cholestérol
Cholestérol


Formule: C₂₇H₄₆O
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité