Cytochalasin D
Fournisseur: Serva
18017.01 18017.02
SERA18017.01EA 0 EUR InStock
SERA18017.01 SERA18017.02
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
Point de fusion: 259…260 °C
Numéro MDL: MFCD00077706
Numéro CAS: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité