Dextran, M.W. ~ 60,000
Fournisseur: Serva
18692.01 18692.02
SERA18692.01EA 0 EUR InStock
SERA18692.01 SERA18692.02
Dextran, M.W. ~ 60,000
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité