Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succimer

Fournisseur: Serva
Synonyms: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid

20078.02
SERA20078.02EA 0 EUR InStock
SERA20078.02
Succimer
Succimer


Formule: C₄H₆O₄S₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064799
Numéro CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité