Docusate sodique
Fournisseur: Serva
Attention
20540.02
SERA20540.02EA 0 EUR InStock
SERA20540.02
Docusate sodique
Docusate sodique
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
Point d'ébullition: ∼180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155 °C
Densité: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité