Eosine B (bleuâtre)
Fournisseur: Serva
21003.01
SERA21003.01EA 0 EUR InStock
SERA21003.01
Eosine B (bleuâtre)
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Point de fusion: > 310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité