Eosine J (jaunâtre)
Fournisseur: Serva
Attention
21005.01
SERA21005.01EA 0 EUR InStock
SERA21005.01
Eosine J (jaunâtre)
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Point de fusion: 295…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité