Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fast Red TR salt (1,5-naphthalenedisulphonate salt)

Fournisseur: Serva
Attention

21317.01
SERA21317.01EA 0 EUR InStock
SERA21317.01
Fast Red TR salt (1,5-naphthalenedisulphonate salt)
Fast red TR salt (1,5-naphthalenedisulphonate salt)


Formule: C₇H₉Cl₂N
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 51503-28-7
EINECS: 257-247-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité