Fluorescein diacetate
Fournisseur: Serva
Synonyms: Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
21575.01 21575.02
SERA21575.01EA 0 EUR InStock
SERA21575.01 SERA21575.02
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formule: C₂₄H₁₆O₇
MW: 416.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité