Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(-)-Fructose

Fournisseur: Serva

21830.02
SERA21830.02EA 0 EUR InStock
SERA21830.02
D(-)-Fructose
D(-)-Fructose


Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité