Genisteine
Fournisseur: Serva
22177.01
SERA22177.01EA 0 EUR InStock
SERA22177.01
Genisteine
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité