Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide urique

Fournisseur: Serva

24520.01
SERA24520.01EA 0 EUR InStock
SERA24520.01
Acide urique
Acide urique


Formule: C₅H₄N₄O₃
Point de fusion: 436 °C
Densité: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité