Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Histamine dihydrochloride

Fournisseur: Serva
Synonyms: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride

24740.01
SERA24740.01EA 0 EUR InStock
SERA24740.01
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride


Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité