Ionomycin calcium salt
Fournisseur: Serva
26379.01
SERA26379.01EA 0 EUR InStock
SERA26379.01
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité