Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium dihydrogénophosphate

Fournisseur: Serva

26870.01
SERA26870.01EA 0 EUR InStock
SERA26870.01
Potassium dihydrogénophosphate
Potassium dihydrogénophosphate


Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité