Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium hydrogénoorthophosphate

Fournisseur: Serva

26887.01
SERA26887.01EA 0 EUR InStock
SERA26887.01
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
di-Potassium hydrogen phosphate


Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité