Rouge Congo
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
27215.01 27215.02
SERA27215.01EA 0 EUR InStock
SERA27215.01 SERA27215.02
Rouge Congo
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité