Pig Malate dehydrogenase (from Heart)
Fournisseur: Serva
28338.02
SERA28338.02EA 0 EUR InStock
SERA28338.02
Pig Malate dehydrogenase (from Heart)
Enzymes
A highly purified suspension in 80% saturated ammonium sulphate. Suitable for GOT determination in serum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité