Pig Malate dehydrogenase (from Heart)
Fournisseur: Serva
28345.01 28345.02 28345.03
SERA28345.01EA 0 EUR InStock
SERA28345.01 SERA28345.02 SERA28345.03
Pig Malate dehydrogenase (from Heart)
Enzymes
An ammonium sulphate free solution in 50% glycerol. 5 mg correspond to approx. 0,5 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité