Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Fournisseur: Serva
Attention
28403.01
SERA28403.01EA 0 EUR InStock
SERA28403.01
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: 1190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité