L(+)-Lactate de lithium
Fournisseur: Serva
29762.04
SERA29762.04EA 0 EUR InStock
SERA29762.04
L(+)-Lactate de lithium
L(+)-Lactate de lithium
Formule: C₃H₅LiO₃
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065512
Numéro CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité