N-(4-Chlorophényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Fournisseur: Serva
29998.02
SERA29998.02EA 0 EUR InStock
SERA29998.02
N-(4-Chlorophényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
N-(4-Chlorophényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide (KG-501)
Formule: C₁₇H₁₃ClNO₅P
Numéro CAS: 18228-17-6
EINECS: 242-106-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité